Hidrogenodifluoruro de potasio ≥99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Difluoruro de potasio
11557.36
11557.A3
11557.36EA
88.5
EUR
11557.36
11557.A3
Hidrogenodifluoruro de potasio ≥99% (metals basis)
Hidrogenodifluoruro de potasio
Purity: 99+%
CAS No.: 7789-29-9
Molecular Formula: KHF2
Formula Weight: 78.10
Physical Form: Crystalline
Density: 2.370
pH: 1
Melting Point: 239° dec.
Solubility: Soluble in water (39g/100ml), dilute alcohol. Insoluble in absolute alcohol
Merck Reference: 14,7610
UN No.: 1811
MDL No.: MFCD00011403
Electrolyte, flux, catalyst in alkylation of benzene with olefins, and in the synthesis of pure KF
Formula:
HF₂K MW: 78.1 g/mol Pto. de fusión: 239 °C (desc.) Densidad: 2.370 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011403 Núm. CAS: 7789-29-9 EINECS: 232-156-2 UN: 1811 ADR: 8 II Índice Merck: 14,7610 |