Hidrogenodifluoruro de potasio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Difluoruro de potasio
A13031.22
A13031.0E
A13031.36
A13031.22EA
32.1
EUR
A13031.22
A13031.0E
A13031.36
Hidrogenodifluoruro de potasio ≥98%
Hidrogenodifluoruro de potasio
Purity: 98%
CAS No.: 7789-29-9
Molecular Formula: KHF2
Formula Weight: 78.10
Odour: Odourless
pH: 1
Melting Point: 239° dec.
Merck Reference: 14,7610
UN No.: 1811
MDL No.: MFCD00011403
Formula:
HF₂K MW: 78.1 g/mol Pto. de fusión: 239 °C (desc.) Densidad: 2.370 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011403 Núm. CAS: 7789-29-9 EINECS: 232-156-2 UN: 1811 ADR: 8 II Índice Merck: 12,07771 |