Trióxido de bismuto y sodio 85%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
205210250 205212500 205210010
ACRO205210250EA 35.1 EUR
ACRO205210250 ACRO205212500 ACRO205210010
Trióxido de bismuto y sodio 85%
Trióxido de bismuto y sodio
Formula: BiNaO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003474
Núm. CAS: 12232-99-4
EINECS: 235-455-6
Índice Merck: 12,08728
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to brown Powder
Titration Iodometric ≥80 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Nitrate (NO3) ≤40 ppm
Manganese (Mn) ≤5 ppm