Trióxido de bismuto y sodio ≥80% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Sodium bismuthate, Sodium bismuth oxide
33219.14
33219.22
33219.14EA
96.9
EUR
33219.14
33219.22
Trióxido de bismuto y sodio ≥80% ACS
Trióxido de bismuto y sodio
Purity: 80% min
CAS No.: 12232-99-4
Molecular Formula: NaBiO3
Formula Weight: 279.97
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Yellow to brown
Odour: Odourless
Solubility: Insoluble in cold water. Decomposes in hot water forming Bi2O3, NaOH, and oxygen
Merck Reference: 14,8585
MDL No.: MFCD00003474
Manganese testing in iron, steel, ores
Formula:
BiNaO₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003474 Núm. CAS: 12232-99-4 EINECS: 235-455-6 Índice Merck: 14,8585 |