Trióxido de bismuto y sodio ≥80%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14073.14
A14073.22
A14073.36
A14073.14EA
26.1
EUR
A14073.14
A14073.22
A14073.36
Trióxido de bismuto y sodio ≥80%
Trióxido de bismuto y sodio
Purity: 80%
CAS No.: 12232-99-4
Molecular Formula: NaBiO3
Formula Weight: 279.97
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8585
MDL No.: MFCD00003474
Formula:
BiNaO₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003474 Núm. CAS: 12232-99-4 EINECS: 235-455-6 Índice Merck: 14,8585 |