Carbonato de potasio 1,5-hidrato 98.5% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
347200010 347202500 347200025
ACRO347200010EA 128 EUR
ACRO347200010 ACRO347202500 ACRO347200025
Carbonato de potasio 1,5-hidrato 98.5% ACS
Carbonato de potasio 1,5-hidrato
Formula: CK₂O₃·1,5H₂O
MW: 165.23 g/mol
Pto. de fusión: 891 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149925
Núm. CAS: 6381-79-9
EINECS: 209-529-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Titration with HCl 98.5 to 101.0 %
Chloride (Cl) ≤0.003 %
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Silicon dioxide (SiO2) ≤0.005 %
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.004 %
Insoluble matter ≤0.01 %
Loss on heating 14.0 % to 16.5 % (285°C)
Nitrogen compounds (as N) ≤0.001 %