Carbonato de potasio 1,5-hidrato 98.5-101.0% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
10981.22
10981.36
10981.22EA
42.6
EUR
10981.22
10981.36
Carbonato de potasio 1,5-hidrato 98.5-101.0% ACS
Carbonato de potasio 1,5-hidrato
Purity: 98.5-101.0%
CAS No.: 6381-79-9
Molecular Formula: K2CO3.1.5H2O
Formula Weight: 165.23 (138.21anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Solubility: Soluble in water. Practically insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,7670
MDL No.: MFCD00149925
Manufacturing of soaps, pigments, printing ink, glass, pottery, other potassium salts, as an analytical lab reagent
Formula:
CK₂O₃·1,5H₂O Pto. de fusión: 891 °C Densidad: 2,29 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149925 Núm. CAS: 6381-79-9 EINECS: 209-529-3 Índice Merck: 14,7670 |