Potasio hidrogenocarbonato ≥99.95% (99.7-100.5% dry basis)
Proveedor: Honeywell Chemicals
Sinónimos: Potasio bicarbonato
431583-250G
431583-250GEA 501 EUR
431583-250G
Potasio hidrogenocarbonato ≥99.95% (99.7-100.5% dry basis)
Potasio hidrogenocarbonato
Formula: KHCO₃
MW: 100.12 g/mol
Pto. de fusión: 100…120 °C (desc.)
Densidad: 2.17 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011402
Núm. CAS: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Índice Merck: 13,07691
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity (IR) complying
Assay (excluding dried substances) 99.7 - 100.5 %
Water insoluble matter Max. 0.01 %
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 5.0 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.001 %
Sodium (Na) Max. 0.03 %
Metal trace analysis (ICP) Max. 500.0 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
S-compounds (as SO₄) Max. 0.003 %
Ammonium (NH₄) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Phosphate (PO₄) Max. 5 ppm