Molibdato(VI) de potasio, anhidro ≥99.8% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Molibdato de dipotasio, Tetraoxomolibdato de dipotasio
22898.09
22898.18
22898.A1
22898.09EA
71.7
EUR
22898.09
22898.18
22898.A1
Molibdato(VI) de potasio, anhidro ≥99.8% (metals basis)
Molibdato(VI) de potasio
Purity: 99.8%
CAS No.: 13446-49-6
Molecular Formula: K2MoO4
Formula Weight: 238.14
Physical Form: -200 Mesh Powder
Density: 2.3
Appearance: White
Melting Point: 919°
Merck Reference: 14,7647
MDL No.: MFCD00011370
Formula:
K₂MoO₄ MW: 238.13 g/mol Pto. de fusión: 919 °C Densidad: 2.3 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011370 Núm. CAS: 13446-49-6 EINECS: 236-599-2 Índice Merck: 14,7647 |