Molibdato(VI) de potasio ≥95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Molibdato de dipotasio, Tetraoxomolibdato de dipotasio
48112.22 48112.36
48112.22EA 74.1 EUR
48112.22 48112.36
Molibdato(VI) de potasio ≥95%
Molibdato(VI) de potasio
Purity: 95% CAS No.: 13446-49-6 Molecular Formula: K2MoO4 Formula Weight: 238.14 Physical Form: Powder Density: 2.3 Melting Point: 919° Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol Merck Reference: 14,7647 MDL No.: MFCD00011370
Formula: K₂MoO₄
MW: 238.13 g/mol
Pto. de fusión: 919 °C
Densidad: 2.3
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011370
Núm. CAS: 13446-49-6
EINECS: 236-599-2
Índice Merck: 13,07732