Hexafluorofosfato de litio 98%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
191260250 191260050 191261000
ACRO191260250EA 169 EUR
ACRO191260250 ACRO191260050 ACRO191261000
Hexafluorofosfato de litio 98%, puro
Hexafluorofosfato de litio
Formula: F₆LiP
Densidad: ~ 1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011096
Núm. CAS: 21324-40-3
EINECS: 244-334-7
UN: 2923
ADR: 8,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Assay ≥97.5 % (ex Li)