Hexafluorofosfato de litio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Lithium hexafluorophosphate(V)
11529.03
11529.09
11529.18
11529.03EA
58.4
EUR
11529.03
11529.09
11529.18
Hexafluorofosfato de litio ≥98%
Hexafluorofosfato de litio
Purity: 98%
CAS No.: 21324-40-3
Molecular Formula: LiPF6
Formula Weight: 151.90
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Powder
Density: 1.5
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 200° dec.
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00011096
Used as an electrolyte in Li-ion batteries.
Formula:
F₆LiP MW: 151.91 g/mol Pto. de fusión: 200 °C (desc.) Densidad: 1.5 Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00011096 Núm. CAS: 21324-40-3 EINECS: 244-334-7 UN: 2923 ADR: 8 II |