Sodio hexametafosfato 66.5% P2O5 min., tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Hexametafosfato de sodio
14706.A7
14706.A1
14706.A7EA
364
EUR
14706.A7
14706.A1
Sodio hexametafosfato 66.5% P2O5 min., tech.
Sodio hexametafosfato
CAS No.: 10124-56-8
Molecular Formula: Na6O18P6
Formula Weight: 611.77
Physical Form: Granular
Refractive Index: 1.482
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 628°
Boiling Point: 1500°
MDL No.: MFCD00136045
Formula:
Na₂P₆O₁₈ MW: 611.77 g/mol Pto. Ebullición: 1500 °C Pto. de fusión: 628 °C Densidad: 1.25 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00136045 Núm. CAS: 10124-56-8 EINECS: 233-343-1 |