di-Sodio hidrogenofosfato, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
0306.0500EA 80.19 EUR
0306.0500 0306.1000 0306.5000
di-Sodio hidrogenofosfato, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
di-Sodio hidrogenofosfato
Formula: Na₂HPO₄
Pto. de fusión: 250 °C
Densidad: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003496
Núm. CAS: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
IR: 01-2119489797-11
Índice Merck: 12,08805
Order Now
Resultados test especificaciones
Meets ACS Specifications
Assay min. 99.0 %
Chloride (Cl) max. 0.002 %
Iron (Fe) max. 0.002 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Insoluble Matter max. 0.01 %
Loss on Drying at 105°C max. 0.2 %
pH of 5% Solution at 25°C 8.7 - 9.3
Sulfate (SO4) max. 0.005 %