Dihidrogenoortofosfato de litio ≥97%

Proveedor: Thermo Scientific
Atención

A16987.0B A16987.30
A16987.0BEA 215 EUR
A16987.0B A16987.30
Dihidrogenoortofosfato de litio ≥97%
Dihidrogenoortofosfato de litio

Purity: 97% CAS No.: 13453-80-0 Molecular Formula: LiH2PO4 Formula Weight: 103.93 Odour: Odourless Melting Point: 100° MDL No.: MFCD00016188

Formula: H₂LiO₄P
Pto. de fusión: >100 °C
Densidad: 2,461
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016188
Núm. CAS: 13453-80-0
EINECS: 236-633-6

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR