Potassium pyroantimonate ≥99.0% for the precipitation of sodium, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
60500-100G 60500-500G
60500-100GEA 76.7 EUR
60500-100G 60500-500G
Potassium pyroantimonate ≥99.0% for the precipitation of sodium, Fluka™
Potassium pyroantimonate
Formula: KSbO₃·3H₂O
Pto. Ebullición: Dec. (al calentar)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011415
Núm. CAS: 12208-13-8
EINECS: 235-387-7
UN: 1549
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (as KSbO₃) Min. 99 %
Loss on ignition (600°C, 2 h) Max. 22 %
Application test complying