Hexafluorosilicato de potasio ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Potassium fluorosilicate
44495.09
44495.18
44495.30
44495.09EA
76.2
EUR
44495.09
44495.18
44495.30
Hexafluorosilicato de potasio ≥99.999% (metals basis)
Hexafluorosilicato de potasio
Purity: 99.999%
CAS No.: 16871-90-2
Molecular Formula: F6K2Si
Formula Weight: 220.28
Physical Form: Crystalline
Density: 2.27
Appearance: White
pH: 3.4
Melting Point: dec.
Merck Reference: 14,7638
UN No.: 2655
MDL No.: MFCD00040666
Formula:
F₆K₂Si MW: 220.27 g/mol Pto. de fusión: Dec. Densidad: 2.27 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040666 Núm. CAS: 16871-90-2 EINECS: 240-896-2 UN: 2655 ADR: 6.1 III Índice Merck: 14,7638 |