Hexafluorosilicato de potasio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Potassium fluorosilicate
89023.A1
89023.A7
89023.A1EA
102
EUR
89023.A1
89023.A7
Hexafluorosilicato de potasio ≥98%
Hexafluorosilicato de potasio
Purity: 98%
CAS No.: 16871-90-2
Molecular Formula: K2SiF6
Formula Weight: 220.28
Physical Form: Powder
Density: 2.27
pH: 3.4
Melting Point: dec.
Solubility: Slightly soluble in cold water. Hydrolyzes in hot water. Insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,7638
UN No.: 2655
MDL No.: MFCD00040666
Formula:
F₆K₂Si MW: 220.27 g/mol Pto. de fusión: Dec. Densidad: 2.27 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040666 Núm. CAS: 16871-90-2 EINECS: 240-896-2 UN: 2655 ADR: 6.1 III Índice Merck: 12,07803 |