Hexafluorotitanato de dipotasio ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Potassium hexafluorotitanate(IV)
A10915.36
A10915.22
A10915.0E
A10915.36EA
65.2
EUR
A10915.36
A10915.22
A10915.0E
Hexafluorotitanato de dipotasio ≥97%
Hexafluorotitanato de dipotasio
Purity: 97%
CAS No.: 16919-27-0
Molecular Formula: F6K2Ti
Formula Weight: 240.07
Boiling Point: 235-237°
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00011380
Formula:
F₆K₂Ti MW: 240.07 g/mol Pto. Ebullición: 235…237 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011380 Núm. CAS: 16919-27-0 EINECS: 240-969-9 UN: 3288 ADR: 6.1 III |