Titanato de dipotasio
Proveedor: Thermo Scientific
B20263.22 B20263.36
B20263.22EA 51.9 EUR
B20263.22 B20263.36
Titanato de dipotasio
Titanato de dipotasio
CAS No.: 12030-97-6 Molecular Formula: K2O + TiO2 Odour: Odourless Melting Point: 1615° MDL No.: MFCD00058803
Formula: K₂O₃Ti
MW: 174,07 g/mol
Pto. de fusión: 1615 °C
Densidad: 3,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00058803
Núm. CAS: 12030-97-6
EINECS: 234-748-6