Trióxido de potasio y vanadio ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
39501.14 39501.22
39501.14EA 92.3 EUR
39501.14 39501.22
Trióxido de potasio y vanadio ≥99.9% (metals basis)
Trióxido de potasio y vanadio
Purity: 99.9% CAS No.: 13769-43-2 Molecular Formula: KVO3 Formula Weight: 138.04 Physical Form: -200 Mesh Powder Odour: Odourless UN No.: 2864 MDL No.: MFCD00050038
Formula: KO₃V
Pto. de fusión: 520 °C
Densidad: 2,84 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00050038
Núm. CAS: 13769-43-2
EINECS: 237-388-8
UN: 2864
ADR: 6.1,II