Tetraóxido de tricesio y vanadio ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
39211.09
39211.18
39211.09EA
147
EUR
39211.09
39211.18
Tetraóxido de tricesio y vanadio ≥99.9% (metals basis)
Tetraóxido de tricesio y vanadio
Purity: 99.9%
CAS No.: 34283-69-7
Molecular Formula: Cs3VO4
Formula Weight: 513.65
Physical Form: -100 Mesh Powder
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00210609
Formula:
Cs₃O₄V Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00210609 Núm. CAS: 34283-69-7 EINECS: 251-916-4 UN: 3288 ADR: 6.1,III |