Tetraóxido de tripotasio y vanadio ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
39502.14
39502.22
39502.14EA
274
EUR
39502.14
39502.22
Tetraóxido de tripotasio y vanadio ≥99.9% (metals basis)
Tetraóxido de tripotasio y vanadio
Purity: 99.9%
CAS No.: 14293-78-8
Molecular Formula: K3VO4
Formula Weight: 232.24
Physical Form: Granular
Odour: Odourless
UN No.: 3285
MDL No.: MFCD00210642
Formula:
K₃O₄V MW: 232.23 g/mol Pto. de fusión: 1300 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00210642 Núm. CAS: 14293-78-8 EINECS: 238-220-6 UN: 3285 ADR: 6.1 III |