Potasio carbonato - sodio carbonato para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Potasio sodio carbonato
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06683.0500 1.06683.2500
1.06683.0500EA 124 EUR
1.06683.0500 1.06683.2500
Potasio carbonato - sodio carbonato para análisis, Supelco®
Potasio carbonato - sodio carbonato
Formula: CKNaO₃
MW: 122.1 g/mol
Densidad: 2.47 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00053407
Núm. CAS: 10424-09-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Bulk Density 1750 kg/m3
Density 2.47 g/cm3 (20 °C)
pH 11.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)