Acetiluro de calcio
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Acetiluro de calcio, Carburo de calcio
14308.A1
14308.D9
14308.A1EA
88.9
EUR
14308.A1
14308.D9
Acetiluro de calcio
Acetiluro de calcio
CAS No.: 75-20-7
Molecular Formula: C2Ca
Formula Weight: 64.09
Physical Form: 9-40mm Lump
Density: 2.22
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Greyish black
Melting Point: 2300°
Beilstein Reference: 3909011
Merck Reference: 14,1656
UN No.: 1402
MDL No.: MFCD00010905
Formula:
CaC₂ MW: 64,1 g/mol Pto. de fusión: 2300 °C Densidad: 2,22 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010905 Núm. CAS: 75-20-7 EINECS: 200-848-3 UN: 1402 ADR: 4.3,II Índice Merck: 14,1656 |