Calcio cloruro ≥89%, en lentejas, purificado, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Atención
Sinónimos: Cloruro de calcio
1313-07EA 721.7 EUR
1313-07 1313-01 1313-05
Calcio cloruro ≥89%, en lentejas, purificado, J.T.Baker®
Calcio cloruro
Pellets. Desiccant, 4 to 8 mesh.
Formula: CaCl₂
MW: 110.98 g/mol
Pto. Ebullición: 1600
Pto. de fusión: 772
Densidad: 2.15 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010903
Núm. CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
IR: 01-2119494219-28
Índice Merck: 14,01659
Order Now
Resultados test especificaciones
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≥89%
Assay (CaCl₂) ≥89 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.02 %
Trace Impurities - Arsenic (As) ≤1 ppm