Hipoclorito de calcio, tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
42548.18
42548.30
42548.18EA
42.1
EUR
42548.18
42548.30
Hipoclorito de calcio, tech.
Hipoclorito de calcio
CAS No.: 7778-54-3
Molecular Formula: CaCl2O2
Formula Weight: 142.98
Physical Form: Granular
Density: 2.350
Appearance: White to pale brown
Odour: Like chlorine
pH: 11,5
Melting Point: 100°
Merck Reference: 14,1674
UN No.: 1748
MDL No.: MFCD00010900
DeOdourant, oxidizing agent, bleaching agent
Formula:
CaCl₂O₂ MW: 142.98 g/mol Pto. de fusión: 100 °C Densidad: 2.350 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010900 Núm. CAS: 7778-54-3 EINECS: 231-908-7 UN: 1748 ADR: 5.1 II Índice Merck: 14,1674 |