Hipoclorito de calcio zS, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
MQ200
8.41799.0100 8.41799.0500 8.41799.9999
8.41799.0100EA 32.3 EUR
8.41799.0100 8.41799.0500 8.41799.9999
Hipoclorito de calcio zS, Sigma-Aldrich®
Hipoclorito de calcio
Formula: CaCl₂O₂
MW: 142.98 g/mol
Pto. de fusión: ∼100 °C
Densidad: 2.35 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010900
Núm. CAS: 7778-54-3
EINECS: 231-908-7
UN: 1748
ADR: 5.1 II
Índice Merck: 13,02111
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (iodometric) 67.0 - 75.0 %
Identity passes test
Molar Mass 142.98 g/mol
Density 2.35 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer