Perclorato de estroncio trihidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
45577.09 45577.22 45577.36
45577.09EA 29.4 EUR
45577.09 45577.22 45577.36
Perclorato de estroncio trihidrato ≥98%
Perclorato de estroncio trihidrato
Purity: 98% CAS No.: 15650-09-6 Molecular Formula: Cl2O8Sr.3H2O Formula Weight: 340.54 (286.52anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic UN No.: 1508 MDL No.: MFCD09039117
Formula: Cl₂O₈Sr·3H₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09039117
Núm. CAS: 15650-09-6
EINECS: 236-614-2
UN: 1508
ADR: 5.1,II