Ioduro de calcio, ultra seco ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Calcium iodide(Granules or Chunks)
Ampuled under argon
43674.22
43674.14
43674.36
43674.22EA
647
EUR
43674.22
43674.14
43674.36
Ioduro de calcio, ultra seco ≥99.99% (metals basis)
Ioduro de calcio
Purity: 99.99%
CAS No.: 10102-68-8
Molecular Formula: CaI2
Formula Weight: 293.89
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 3.956
Appearance: White to pale yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 784°
Boiling Point: 1100°
Merck Reference: 14,1677
MDL No.: MFCD00010910
Formula:
CaI₂ MW: 293.89 g/mol Pto. Ebullición: 1100 °C Pto. de fusión: 784 °C Densidad: 3.956 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010910 Núm. CAS: 10102-68-8 EINECS: 233-276-8 Índice Merck: 14,1677 |