Ioduro de calcio, ultra seco ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Calcium iodide(Granules or Chunks)
Ampuled under argon
44254.14 44254.22
44254.14EA 237 EUR
44254.14 44254.22
Ioduro de calcio, ultra seco ≥99.999% (metals basis)
Ioduro de calcio
Purity: 99.999% CAS No.: 10102-68-8 Molecular Formula: CaI2 Formula Weight: 293.89 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 3.956 Appearance: White to pale yellow Odour: Odourless Melting Point: 784° Boiling Point: 1100° Merck Reference: 14,1677 MDL No.: MFCD00010910
Formula: CaI₂
MW: 293.89 g/mol
Pto. Ebullición: 1100 °C
Pto. de fusión: 784 °C
Densidad: 3.956
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010910
Núm. CAS: 10102-68-8
EINECS: 233-276-8
Índice Merck: 14,1677