tri-Calcio orto-fosfato (35 - 40% Ca) para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Fosfato de tricalcio
213480010 213480050
ACRO213480010EA 72.5 EUR
ACRO213480010 ACRO213480050
tri-Calcio orto-fosfato (35 - 40% Ca) para análisis
tri-Calcio orto-fosfato
Formula: Ca₃(PO₄)₂
Pto. de fusión: 1670 °C
Densidad: 3,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015984
Núm. CAS: 7758-87-4
EINECS: 231-840-8
Índice Merck: 12,01741
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Titration Complexometric 35 to 40 % (Ca)
Chloride (Cl) ≤0.14 %
Fluoride (F) ≤0.0075 %
Carbonate (CO3) Passes test
Nitrate (NO3) Passes test
Sulfate (SO4) ≤0.5 %
Arsenic (As) ≤0.0003 %
Barium (Ba) Passes test
Iron (Fe) ≤0.04 %
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.2 % (in HCl)
Loss on ignition ≤8.0 % (800°C)