tri-Calcio orto-fosfato, EMPROVE® EXPERT BP, E341, Ph. Eur. suitable for use as excipient, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinónimos: Fosfato de tricalcio
1.02143.1000 1.02143.9026 1.02143.9025
1.02143.1000EA 541 EUR
1.02143.1000 1.02143.9026 1.02143.9025
tri-Calcio orto-fosfato, EMPROVE® EXPERT BP, E341, Ph. Eur. suitable for use as excipient, SAFC®
tri-Calcio orto-fosfato
Formula: Ca₃(PO₄)₂
MW: 310.18 g/mol
Densidad: 3.14 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00015984
Núm. CAS: 7758-87-4
EINECS: 231-840-8
Índice Merck: 12,01741