Trióxido de bario y titanio 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
196860025 196865000
ACRO196860025EA 231 EUR
ACRO196860025 ACRO196865000
Trióxido de bario y titanio 99%
Trióxido de bario y titanio
Formula: BaO₃Ti
Pto. de fusión: 1625 °C
Densidad: 6,08 g/cm³
Número MDL: MFCD00003447
Núm. CAS: 12047-27-7
EINECS: 234-975-0
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,01029
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white Powder
Assay 0.988 to 1.000 (BaO + SrO)/TiO2 Mole Ratio
Particle size 0.85 to 1.45 µm (Horiba, D50)
Silicon dioxide (SiO2) ≤0.02 %
Impurity ≤0.15 % (SrO)
Loss on ignition ≤0.5 %
Aluminium oxide (Al2O3) ≤0.04 %