Trióxido de bario y titanio ≥99.99% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Titanato de bario
10652.14
10652.22
10652.14EA
141
EUR
10652.14
10652.22
Trióxido de bario y titanio ≥99.99% (metals basis), Puratronic®
Trióxido de bario y titanio
Purity: 99.99%
CAS No.: 12047-27-7
Molecular Formula: BaTiO3
Formula Weight: 233.19
Physical Form: Powder
Density: 5.85
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1620°
Merck Reference: 14,1000
MDL No.: MFCD00003447
Formula:
BaO₃Ti MW: 233.21 g/mol Pto. de fusión: 1620 °C Densidad: 5.85 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003447 Núm. CAS: 12047-27-7 EINECS: 234-975-0 UN: 1564 ADR: 6.1 III Índice Merck: 14,1000 |