Trióxido de bario y titanio ≥99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
12348.18 12348.36 12348.A3
12348.18EA 40 EUR
12348.18 12348.36 12348.A3
Trióxido de bario y titanio ≥99% (metals basis)
Trióxido de bario y titanio
Purity: 99% CAS No.: 12047-27-7 Molecular Formula: BaTiO3 Formula Weight: 233.19 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 5.85 Melting Point: 1620° Solubility: Insoluble in water, alkalies. Slightly soluble in dilute acids. Soluble in concentrated acids Merck Reference: 14,1000 MDL No.: MFCD00003447
Ferroelectric ceramics, single crystals, storage devices, dielectric amplifiers
Formula: BaO₃Ti
Pto. de fusión: 1620 °C
Densidad: 5,85
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003447
Núm. CAS: 12047-27-7
EINECS: 234-975-0
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,1000