Trióxido de bario y titanio ≥99% (metals basis), high surface area
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Titanato de bario
41633.14
41633.22
41633.14EA
91.6
EUR
41633.14
41633.22
Trióxido de bario y titanio ≥99% (metals basis), high surface area
Trióxido de bario y titanio
Purity: 99+%
CAS No.: 12047-27-7
Molecular Formula: BaTiO3
Formula Weight: 233.19
Physical Form: 0.05-0.07 Micron APS Powder, S.A. 10-30m2/g
Density: 5.85
Appearance: White to grey
Odour: Odourless
Melting Point: 1620°
Merck Reference: 14,1000
MDL No.: MFCD00003447
Formula:
BaO₃Ti Pto. de fusión: 1620 °C Densidad: 5,85 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003447 Núm. CAS: 12047-27-7 EINECS: 234-975-0 UN: 1564 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,1000 |