Trióxido de bario y titanio ≥99.95% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Titanato de bario
45083.14 45083.06
45083.14EA 454 EUR
45083.14 45083.06
Trióxido de bario y titanio ≥99.95% (metals basis)
Trióxido de bario y titanio
Purity: 99.95% CAS No.: 12047-27-7 Molecular Formula: BaTiO3 Formula Weight: 233.19 Physical Form: 3-6mm Pieces Odour: Odourless Merck Reference: 14,1000 MDL No.: MFCD00003447
Formula: BaO₃Ti
MW: 233.21 g/mol
Pto. de fusión: 1620 °C
Densidad: 5.67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003447
Núm. CAS: 12047-27-7
EINECS: 234-975-0
UN: 1564
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 14,1000