Trióxido de bario y titanio ≥99.7% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Titanato de bario
88267.22 88267.36
88267.22EA 104 EUR
88267.22 88267.36
Trióxido de bario y titanio ≥99.7% (metals basis)
Trióxido de bario y titanio
Purity: 99.7% CAS No.: 12047-27-7 Molecular Formula: BaTiO3 Formula Weight: 233.19 Physical Form: 2 Micron Powder Density: 5.85 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1620° Merck Reference: 14,1000 MDL No.: MFCD00003447
Formula: BaO₃Ti
MW: 233.21 g/mol
Pto. de fusión: 1620 °C
Densidad: 5.85
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003447
Núm. CAS: 12047-27-7
EINECS: 234-975-0
UN: 1564
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 14,1000