Trióxido de bario y titanio, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Titanato de bario
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12048.0250 1.12048.0050
1.12048.0250EA 96.2 EUR
1.12048.0250 1.12048.0050
Trióxido de bario y titanio, Sigma-Aldrich®
Trióxido de bario y titanio
Formula: BaO₃Ti
Pto. de fusión: 1625 °C
Densidad: 5,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003447
Núm. CAS: 12047-27-7
EINECS: 234-975-0
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,01029
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 1625 °C
Molar Mass 233.2 g/mol
Bulk Density 1400 kg/m3
Density 6.08 g/cm3 (20 °C)
pH 9.6 (20 g/l, H2O, 25 °C) (slurry)