Trióxido de magnesio y titanio ≥99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
11398.30
11398.A1
11398.30EA
48.2
EUR
11398.30
11398.A1
Trióxido de magnesio y titanio ≥99% (metals basis)
Trióxido de magnesio y titanio
Purity: 99%
CAS No.: 12032-30-3
Molecular Formula: MgTiO3
Formula Weight: 120.21
Physical Form: 2 Micron Powder
Density: 3.36
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1610°
MDL No.: MFCD00016198
Formula:
MgO₃Ti MW: 120.18 g/mol Pto. de fusión: 1610 °C Densidad: 3.36 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016198 Núm. CAS: 12032-30-3 EINECS: 234-766-4 |