Trióxido de estroncio y titanio ≥99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
11399.30 11399.A1
11399.30EA 66.8 EUR
11399.30 11399.A1
Trióxido de estroncio y titanio ≥99% (metals basis)
Trióxido de estroncio y titanio
Purity: 99+% CAS No.: 12060-59-2 Molecular Formula: SrTiO3 Formula Weight: 183.51 Physical Form: Powder Density: 4.810 Melting Point: 2060° Solubility: Insoluble in water and most solvents MDL No.: MFCD00049554
Used in electronics and in electrical insulation
Formula: O₃SrTi
MW: 183.5 g/mol
Pto. de fusión: 2060 °C
Densidad: 4.810
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00049554
Núm. CAS: 12060-59-2
EINECS: 235-044-1