Trióxido de estroncio y titanio substrate 10x10x0.5 mm, polished one side 100 orientation
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
38506.KT 38506.KU
38506.KTEA 170 EUR
38506.KT 38506.KU
Trióxido de estroncio y titanio substrate 10x10x0.5 mm, polished one side 100 orientation
Trióxido de estroncio y titanio
CAS No.: 12060-59-2 Molecular Formula: SrTiO3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00049554
Formula: O₃SrTi
MW: 183.5 g/mol
Pto. de fusión: 2080
Densidad: 5.11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00049554
Núm. CAS: 12060-59-2
EINECS: 235-044-1