Trióxido de estroncio y titanio S.A. 12.5-25 m²/g
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
41634.22 41634.36
41634.22EA 224 EUR
41634.22 41634.36
Trióxido de estroncio y titanio S.A. 12.5-25 m²/g
Trióxido de estroncio y titanio
CAS No.: 12060-59-2 Molecular Formula: SrTiO3 Formula Weight: 183.51 Physical Form: 0.05-0.15 Micron APS Powder Density: 4.810 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00049554
Formula: O₃SrTi
MW: 183.5 g/mol
Pto. de fusión: 2060 °C
Densidad: 4.810
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00049554
Núm. CAS: 12060-59-2
EINECS: 235-044-1