Trióxido de calcio y titanio ≥99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Calcium titanate (IV), Calcium titanate, Calcium titanium oxide
11397.36
11397.A3
11397.36EA
184
EUR
11397.36
11397.A3
Trióxido de calcio y titanio ≥99% (metals basis)
Trióxido de calcio y titanio
Purity: 99+%
CAS No.: 12049-50-2
Molecular Formula: CaTiO3
Formula Weight: 135.98
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 4.10
Melting Point: 1975°
MDL No.: MFCD00015981
Formula:
CaO₃Ti MW: 135.96 g/mol Pto. de fusión: 1975 °C Densidad: 4.10 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015981 Núm. CAS: 12049-50-2 EINECS: 234-988-1 |