Carburo de aluminio ≥99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 99+%
CAS No.: 1299-86-1
Molecular Formula: Al4C3
Formula Weight: 143.96
Physical Form: -325 Mesh, typically 10 microns or less
Density: 2.36
Appearance: Dark grey
Melting Point: 2100° (dec.
Formula:
C₃Al₄ Pto. de fusión: 2100 °C Densidad: 2,36 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003425 Núm. CAS: 1299-86-1 EINECS: 215-076-2 UN: 1394 ADR: 4.3,II Índice Merck: 14,335 |
Resultados test especificaciones
Total Metal Impurities | 0.9% max |