Carburo de boro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
40504.18
40504.30
40504.18EA
59
EUR
40504.18
40504.30
Carburo de boro
Carburo de boro
CAS No.: 12069-32-8
Molecular Formula: B4C
Formula Weight: 55.26
Physical Form: 1-7 Micron Powder
Density: 2.52
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,1344
MDL No.: MFCD00011520
Formula:
CB₄ MW: 55.25 g/mol Pto. Ebullición: ∼3500 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 2350 Densidad: 2.52 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011520 Núm. CAS: 12069-32-8 EINECS: 235-111-5 Índice Merck: 12,01374 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...