Trifluoruro de galio ≥99.995% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 7783-51-9
Molecular Formula: GaF3
Formula Weight: 126.72
Physical Form: -20 Mesh Powder
Density: 4.47
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 800° subl.
Boiling Point: ca 1000°
Merck Reference: 14,4354
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011021
Formula:
F₃Ga Pto. Ebullición: ∼1000 °C Pto. de fusión: 800 °C (subl.) Densidad: 4,47 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011021 Núm. CAS: 7783-51-9 EINECS: 232-004-5 UN: 3260 ADR: 8,III Índice Merck: 14,4354 |