Fluoruro de indio (III), anhidro ≥99.95% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 99.95%
CAS No.: 7783-52-0
Molecular Formula: F3In
Formula Weight: 171.82
Physical Form: Powder
Density: 4.39
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: ca 1170°
Boiling Point:
Formula:
F₃In Pto. Ebullición: >1200 °C Pto. de fusión: ∼ 1170 °C Densidad: 4,39 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016149 Núm. CAS: 7783-52-0 EINECS: 232-005-0 UN: 2923 ADR: 8,II Índice Merck: 14,4959 |