Ioduro de indio (I), ultra seco ≥99.998% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Ampuled under argon
35700.06
35700.03
35700.06EA
481
EUR
35700.06
35700.03
Ioduro de indio (I), ultra seco ≥99.998% (metals basis)
Ioduro de indio (I)
Purity: 99.998%
CAS No.: 13966-94-4
Molecular Formula: InI
Formula Weight: 241.72
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Sensitivity: Moisture and Light Sensitive
MDL No.: MFCD00135543
Formula:
InI Pto. Ebullición: 711 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 351 °C Densidad: 5,32 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00135543 Núm. CAS: 13966-94-4 EINECS: 237-746-3 UN: 3260 ADR: 8,III |